Learn More
Clidinium bromide, MedChemExpress
Description
Clidinium bromide is a quaternary amine antimuscarinic agent. Clidinium bromide may help symptoms of cramping and abdominal/stomach pain by decreasing stomach acid, and slowing the intestines in vivo.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Clidinium bromide |
| CAS | 3485-62-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H26BrNO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Ro 2-3773 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (289.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[N+]1(CC2)CC(OC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)=O)C2CC1.[Br-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 432.35 |
| Afficher plus |