Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation de pipettes rondes en acier inox Clifton™ Metalware Range™
Code produit 11776587 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
230 mm
407 mm
457 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11776587 230 mm 1 pièce
11786567 407 mm 1 pièce
11884483 457 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11776587 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 6199
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gardez les pipettes stériles avec des boîtes de stérilisation. Boîtes de stérilisation en acier inoxydable pour pipettes rondes Nickel Electro™ Metalware Range™ peuvent être stérilisées à la vapeur à 120 °C et résister à des températures d
  • Profilés ronds en acier inoxydable avec couvercle
  • Stérilisation à la vapeur possible jusqu’à 120 °C.
  • Peuvent résister à des chaleurs sèches pouvant atteindre 180 °C
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Dimensions (L x l) 230 x 64 mm
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour le transport et la stérilisation
Quantité À l’unité
Poids (métrique) 0,25 kg
Longueur (métrique) 230 mm
Type Boîte de stérilisation