Learn More
Bain-marie à agitation Clifton™
Code produit 11439539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
28 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11439539 28 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11439539 Fournisseur Clifton Code fournisseur NE528D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3336.79€
    2687.39€ / 1 pièces
    Économisez 649.40€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comprend un contrôle PID de précision qui permet d’observer simultanément la température définie et la température réelle. Bain-marie à agitation Clifton™ Nickel Electro™ avec option de réglage automatique qui permet au bain d’en savoir plus sur vos applications, votre environnement et vos températures. Le plateau encastré en acier inoxydable peut être utilisé pour les flacons debout avant et après l’immersion.
  • Le contrôle PID de précision permet d’observer simultanément la température définie et la température réelle.
  • Capteur PT100 de haute précision immergé directement dans le bain.
  • Le système d’agitation est silencieux et en enlevant le chariot, il peut être utilisé comme bain de laboratoire standard. Le chariot de l’agitateur est très stable dans l’utilisation, avec une étagère perforée amovible, contrairement à de nombreux bains-agitateurs traditionnels où le chariot de l’agitateur entier doit être enlevé pour le chargement et le déchargement.
  • Le plateau encastré en acier inoxydable peut être utilisé pour les flacons debout avant et après l’immersion.
  • Réservoir en acier inoxydable de haute qualité résistant à la corrosion, avec une finition transparente, logé dans un boîtier extérieur peint résistant.
  • Les surfaces peintes sont dotées d’un revêtement hygiénique anti-bactérien qui inhibe activement la croissance bactérienne, avec une bonne résistance chimique.
  • Les éléments chauffants sont dissimulés sous le réservoir, offrant une zone de travail nette facile à nettoyer. L’empreinte de chauffage couvre la base inférieure du réservoir, sa faible masse permet un transfert d’énergie rapide, des temps de chauffe plus rapides et une réduction de la consommation d’énergie avec une meilleure uniformité de la température.
  • Les écrans LED affichent les températures mesurées en temps réel, par incréments de ±0,1 °C, °grâce à une régulation de température PID de précision.
  • Paramètres conservés même après la mise hors tension de l’appareil.
  • Contrôle de vibration 0 à 400 coups / 0 à 200 tr/min - longueur de course variable jusqu'à 40 mm (sauf NE5-10D qui est fixe à 20 mm). L'ouverture de l'orifice d'accès latéral permet de faire varier la longueur de la course.
Spécification
Capacité (métrique) 28 l
Gamme de températures De 5°C à 99°C
Type Bain-marie à agitation
Affichage LED
Modèle NE5-28 D
Résolution de la température ±0,1°C
Uniformité de la température ±0,1°C
Garantie 3 ans
Largeur (métrique) 715 mm
Largeur (métrique) intérieure 500 mm
Hauteur (métrique) 290 mm
Hauteur (métrique) intérieure 200 mm
Profondeur (métrique) intérieure 300 mm
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz 1 000 W
Tension 230 V
Puissance 1000 w
Fréquence 50/60 Hz