Learn More
Nickel Electro™ Bains-marie thermostatique Clifton™
Description
Pour les applications nécessitant une ébullition continue. Cette gamme offre également la flexibilité nécessaire pour permettre la régulation de la température, d’un doux frémissement à une ébullition vigoureuse.
- Dispositif de niveau constant intégré pour le raccordement à l’alimentation en eau pour lutter contre l’évaporation de l’eau et maintenir l’ébullition
- Doté d’une étagère en acier inoxydable amovible de faible hauteur Clifton augmentant le volume de travail
- Sortie de vidange sur les modèles 18 l et 28 l pour une vidange pratique du bain
- Élément chauffant avec coupure de sécurité dissimulé sous le bain
- Une gamme d’accessoires est disponible ; couvercles à anneaux concentriques et à piston, portoirs pour tubes à essai, sphères isolantes en polypropylène et robinet de vidange
- Extérieur à revêtement de poudre durable, résistant aux produits chimiques avec une finition de peinture antibactérienne qui inhibe la prolifération des bactéries
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | Analogique |
| Description | Bains-marie thermostatiques |
| Capacité (métrique) | 14 L |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Gamme de températures | 5°C à 100°C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | NE1B-14 |
| Température (métrique) maximale | 100°C |
| Garantie | 3 ans |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 325 x 300 x 150 mm |
| Afficher plus |