Learn More
Nickel Electro™ Creusets en zirconium Clifton™
Code produit 11796577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11796577 70 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11796577 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    172.99€ / 1 pièces
    Économisez 9.01€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Alternative idéale au platine. Les creusets en zirconium Nickel Electro™ éliminent quasiment la contamination des échantillons et sont incassables.
  • Idéal pour la plupart des fusions effectuées en pleine chaleur, entraînant peu ou pas d’attaque ou d’oxydation du creuset, quel que soit le matériau ou le mélange de flux.
  • Résistants aux fontes d’alcalis (Na, K, Li), carbonates, hydroxydes, peroxydes, borates, nitrates, chlorures et certains fluorures, ou à leurs associations.
  • Totalement résistant à la plupart des solvants de toutes les concentrations, sauf l’acide fluorhydrique.
  • Offre une élimination quasi totale de la contamination des échantillons.
  • Résistance au peroxyde de sodium fondu.
  • Ne s’allie pas avec des métaux plus facilement réductibles.
  • Contrairement au platine, aucun lissage ni remodelage n’est nécessaire.
  • Ne présente pas les problèmes liés à la sécurité et aux coûts d’investissement élevés du platine.
Spécification
Matériau Zirconium
À utiliser avec (application) Idéal pour la plupart des fusions effectuées en pleine chaleur, entraînant peu ou pas d’attaque ou d’oxydation du creuset, quel que soit le matériau ou le mélange de flux.
Température max. (métrique) 450°C à 500°C
Quantité 1 de chaque
Épaisseur (métrique) 1 mm
Capacité (métrique) 70 mL
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 48 mm
Hauteur (métrique) 45 mm
Product Type Creuset