Learn More
Memmert™ Chambre climatique ICH avec unité d’éclairage
Code produit 13467689 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
108 l
256 l
749 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13467689 256 l 1 pièce
13447689 108 l 1 pièce
13497689 749 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13467689 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur ICH260L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22185.00€
    18360.00€ / 1 pièces
    Économisez 3825.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéale pour les tests de stabilité conformément à la directive ICH Q1B, option 2 (photostabilité).
Précise, homogène et puissante : autant de caractéristiques qui décrivent la chambre climatique ICH L Memmert avec unité d’éclairage.
  • Tailles des modèles : 110, 260, 750
  • Plage de réglage de la température : 0°C à 60°C
  • Plage de réglage de l’humidité : 10 à 80 % HR
  • Unité d’éclairage pour les tests conformément à la directive ICH Q1B, option 2 (photostabilité) : lampes fluorescentes avec lumière blanche froide et lampes UV dans la plage spectrale sous forme de sources lumineuses
  • Unité d’éclairage composée de 4 lampes fluorescentes à lumière blanche froide et de 2 lampes UV dans la plage spectrale de 320 à 400 nm
  • Convection : La circulation d’air forcée (réglable par incréments de 10 %) garantit une répartition de la température particulièrement homogène
  • Système de chauffage à chemise d’air pour un chauffage léger intégral
  • Variante modèle : TwinDISPLAY (contrôle intuitif)
  • Puissante technologie de compresseur avec des temps de récupération rapides après ouverture de la porte
  • Utilisation économe en énergie du système de refroidissement / chauffage sans CFC (réfrigérant R134a)
  • Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points
La chambre climatique ICH L avec unité d’éclairage ne fait pas de compromis sur la précision pour les tests de stabilité et offre une homogénéité inégalée de la température et de l’humidité. Grâce à l’unité d’éclairage programmable individuellement à l’aide d’un contrôleur, l’utilisation de l’ICH L est flexible et s’adapte aux besoins.
Toutes les chambres climatiques ICH Memmert sont fournies avec un TwinDISPLAY.
Le TwinDISPLAY est particulièrement pratique pour les processus complexes. Si l’application nécessite une précision et une fiabilité exceptionnelles associées à un fonctionnement intuitif et une protection double contre la surchauffe, y compris une alarme visuelle, les modèles TwinDISPLAY offrent la fonctionnalité, la praticité et la sécurité requises. Grâce au contrôle intuitif et au logiciel d’enregistrement AtmoCONTROL, même les processus complexes peuvent être programmés rapidement et facilement. La protection multiple contre la surchauffe, les alarmes visuelles et sonores ainsi que l’envoi d’un message d’alarme automatique à une ou plusieurs adresses e-mail libéreront du temps pour les choses essentielles.
Spécification
Précision 0,1°C
Types d’alarme Sonores et visuelles
Capacité (métrique) d’étagère 20 kg
Certifications/Conformité CE
Compresseur Oui
Type de contrôleur TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Capacité (métrique) 256 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Convection Type Forcé
Éclairage Unité d’éclairage
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 9
Type de prise Type allemand
Humidité relative 10 à 80 %
Plage de températures (métrique) 0°C à +60°C
Type Chambre climatique
Affichage 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
Modèle de porte Porte entièrement isolée en acier inoxydable
À utiliser avec (application) Chimie analytique, fabrication, microbiologie, chimie de recherche, contrôle de la température, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, exploitation minière
Matériau de la monture Acier inoxydable
Justesse de l’humidité 1 %
Affichage de l’humidité 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
Plage d’humidité 10 à 80
Source d’humidité Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
Comprend Éclairage : 2 éclairages fluorescents avec lampes UV (plage spectrale de 315 à 400 nm), 4 éclairages fluorescents à lumière blanche froide (illuminant normalisé D65, 6,5 K)
Isolation Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
Capacité de charge (métrique) 200 kg
Modèle ICH260L
Nbre de portes 1
Nbre de grilles 2
Taille du port Diamètre libre de 40 mm
Gamme de produits Chambre climatique
Programmabilité Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
Type de protection Limiteur de température mécanique TB, classe de protection 1 conforme DIN 12880 pour arrêter le chauffage à environ 10°C au-dessus de la température nominale ; dispositif de sécurité TWW de contrôle de température insuffisante et de surchauffe, classe de protection 3.3 ou dispositif de sécurité TWB à limitation de température réglable, classe de protection 2, sélectionnables sur l’écran
Quantité 1 de chaque
Réfrigérant R134a
Résolution Résolution de l’affichage 0,1 %
Types de capteur Capteur de température 2 capteurs Pt100 DIN de classe A
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Conditions d’expédition Les appareils doivent être transportés verticalement
Régulation de la température Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Résolution de la température 0,1°C
Capteur 2 Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils
Stabilité de la température ± 0,1°C
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Garantie 3 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 500 x 640 x 800 mm
Longueur (métrique) 685 mm
Longueur (métrique) intérieure 500 mm
Largeur (métrique) 824 mm
Largeur (métrique) intérieure 640 mm
Hauteur (métrique) 1552 mm
Hauteur (métrique) intérieure 800 mm
Profondeur (métrique) 685 mm
Profondeur (métrique) intérieure 500 mm
Poids à l’expédition (métrique) 178 kg
Poids (métrique) 153 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 1,35 kW
Fréquence 50 / 60 Hz