Learn More
Climbazole, MedChemExpress
Code produit 16442256
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16442256 500 mg
16438646 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16442256 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1151
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Climbazole (BAY-e 6975) is a potent antifungal agent. Climbazole also is a potent inducer of rat hepatic cytochrome P450.
Climbazole (BAY-e 6975) is a potent antifungal agent. Climbazole also is a potent inducer of rat hepatic cytochrome P450.
Spécification
Nom chimique ou matériau Climbazole
Forme physique Solid
CAS 38083-17-9
Couleur Off-White
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H17ClN2O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme BAY-e 6975
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 47 mg/mL (160.54 mM)
SMILES CC(C)(C)C(C(OC1=CC=C(Cl)C=C1)N2C=CN=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 292.76
Poids de la formule 292.76
Pourcentage de pureté 98.9%
Qualité Research