Learn More
Climbazole, TRC
Code produit 30368066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
25 g
Conditionnement:
10mg
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368066 50 mg 50mg
30361934 25 g 25g
30365387 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368066 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC57850050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38083-17-9
Formule moléculaire C15 H17 Cl N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 292.76
Synonyme 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(1H-imidazol-1-yl)-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one, 1-[(4-Chlorophenoxy)(tert-butylcarbonyl)methyl]imidazole, BAY-e 6975, Baypival, Climbazole, Crinipan AD, Diazolone
Nom IUPAC 1-(4-chlorophénoxy)-1-imidazol-1-yl-3,3-diméthylbutan-2-one
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2ccnc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Climbazole
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H17ClN2O2/c1-15(2,3)13(19)14(18-9-8-17-10-18)20-12-6-4-11(16)5-7-12/h4-10,14H,1-3H3
Poids de la formule 292.0979