Learn More
Chlorhydrate de clindamycine-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Clindamycin-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1356933-72-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C18H30D3ClN2O5S . HCl |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (2S-trans)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-(methyl-d3)-4-propyl-2- |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9?,10?,11-,12?,13+,14+,15-,16?,18+;/m0./s1/i3D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N1C[C@H](CCC)C[C@H]1C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Nom IUPAC | (2S)-N-(2-cloro-1-((3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(metiltio)tetrahidro-2H-piran-2-il)propil)-1-(metil-d3)-4-propilpirrolidin-2-carboxamida |
| Poids moléculaire (g/mol) | 464.46 |
| Afficher plus |