Learn More
Chlorydrate de clindamycine monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474009
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15474009 1 g 1g
15484009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61409.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Antibiotique U-28508E, efficace contre les bactéries à Gram positif
Clindamycin hydrochloride monohydrate is an antibacterial agent that is a semisynthetic analog of lincomycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de clindamycine monohydraté est un agent antibactérien qui est un analogue semi-synthétique de la lincomycine.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58207-19-5
Formule moléculaire C18H34Cl2N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 461.439
Numéro MDL MFCD07793327
Clé InChI AUODDLQVRAJAJM-NFOLQJLNSA-N
CID PubChem 131632848
Nom IUPAC (2S,4R)-N-[2-chloro-1-[(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-méthylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-méthyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide ; chlorhydrate
SMILES CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Clindamycin hydrochloride monohydrate
Type Clindamycin Hydrochloride Monohydrate
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 4070786
Merck Index 14,2356
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 479.46 (461.44 Anhydrous)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Clindamycin hydrochloride monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Clindamycin hydrochloride monohydrate