Learn More
Clindamycin Palmitate Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Clindamycin Palmitate Hydrochloride |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C34H63ClN2O6S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)42-32-30(40)29(39)31(43-34(32)44-5)28(24(3)35)36-33(41)26-22-25(20-7-2)23-37(26)4;/h24-26,28-32,34,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,36,41);1H/t24-,25+,26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+;/m0./s1 |
| Poids de la formule | 698.3862 |