Learn More
Clindamycine, poudre blanche, MP Biomedicals™
Code produit 11466171 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11466171 10 mg 10mg
11476171 50 mg 50mg
11486171 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466171 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219116810
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 21462-39-5
Formule moléculaire C18H34Cl2N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 461.439
Numéro MDL MFCD07793327
Clé InChI AUODDLQVRAJAJM-PIPVPTKYSA-N
Synonyme (7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride, Cleocin
CID PubChem 134129519
Nom IUPAC (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-chloro-1-[(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-méthylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-méthyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide ; chlorhydrate
SMILES CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Clindamycin
Type Clindamycin
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Poids de la formule 461.4
compliance-icons
Identifiant produit
  • Clindamycin Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: clindamycim hydrochloride