Learn More
Fisherbrand™ Ensemble clinique
Code produit 30130309 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 3 à 15 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30130309 8 x 3 à 15 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30130309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00€
    811.05€ / 1 kits
    Économisez 323.95€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Optimisez l'efficacité de votre laboratoire grâce à ce pack clinique complet.
Centrifugez vos échantillons sans effort grâce à une centrifugeuse haute performance, organisez et accédez facilement à vos tubes grâce à un portoir multitubes, et protégez votre espace de travail avec un tapis de laboratoire résistant. Ce kit complet vous offre tout le nécessaire pour une manipulation d'échantillons simple et précise. Ce pack comprend les éléments suivants :
Fisherbrand™ Centrifugeuse clinique - n° 17801727
  • Cette centrifugeuse de paillasse clinique compacte et silencieuse offre des vitesses réglables (500-6 000 tr/min). RPM ), une mémoire programmable et des dispositifs de sécurité intégrés, optimisant ainsi la fonctionnalité et l'efficacité de l'espace de travail.
Fisherbrand™ Support pour tubes à 4 voies, assortiment - n° 16340402
  • Ce support maintient en toute sécurité les tubes de 13 et 17 mm, est fabriqué en polypropylène durable et résistant aux produits chimiques, et résiste aux bains d'eau et aux congélateurs. Personnalisable et adaptable à toutes les configurations.
Fisherbrand™ Tapis de laboratoire clinique - n° 16361648
  • Ce tapis de laboratoire facilite et sécurise les processus de travail grâce à une organisation optimale et un nettoyage aisé, tout en protégeant les paillasses des taches et des éclaboussures.
Spécification
Comprend Entre prise de tube, adaptateurs de tube, rotor à 8 électrodes, adaptateur d’alimentation
Capacité 8 x 3 à 15 ml
FCR max. 4,668 x g
Vitesse max. 6,000 rpm
Réfrigéré Non
Certifications/Conformité CE, UKCA, RoHS3, WEEE
Minuteur 30 s jusqu’à 60 min, ou en continu
Puissance 93 W
Poids (impériale) 9.93 lb.
Poids (métrique) 4.5 kg
Tension 100/240 V
Type de produit Centrifugeuse clinique
Plage de températures (métrique) 2C° à 40C°