Learn More
Heathrow Scientific Centrifugeuse clinique
Code produit 30245479 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu / gris
Violet/gris
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30245479 Bleu / gris 1 pièce
30245478 Violet/gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30245479 Fournisseur Heathrow Scientific Code fournisseur 120775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    964.45€
    712.20€ / 1 pièces
    Économisez 252.25€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugeuse de paillasse puissante pour usage clinique stat laboratoires, cliniques et cabinets médicaux, cabinets vétérinaires, hôpitaux et établissements d'enseignement.
Centrifugeuse de paillasse puissante pour usage clinique stat laboratoires, cliniques et cabinets médicaux, cabinets vétérinaires, hôpitaux et établissements d'enseignement.
  • Fonctionnement exceptionnel
  • Puissant, vitesse réglable (500 à 6 000 tr/min) RPM peut être défini dans RPM ou RCF
  • Programmable avec une mémoire pouvant contenir jusqu'à 8 programmes
  • Durée réglable (de 30 secondes à 60 minutes ou en continu)
  • Accélération rapide et freinage électronique doux (temps de décélération de < 60 secondes)
  • Moteur sans balais à commande numérique pour un contrôle précis de la vitesse et sans entretien du moteur
  • Conception optimale
  • Écran numérique rétroéclairé facile à lire
  • Démontage du rotor sans outil pour un chargement et un nettoyage facilités
  • Couvercle transparent/hublot permettant la vérification sans contact de la vitesse par tachymètre sans contact
  • Format de table - encombrement réduit pour une utilisation sur espace de travail
  • Sécurité intégrée
  • Des dispositifs de sécurité empêchent son fonctionnement lorsque le couvercle est ouvert, que l'appareil est bloqué ou déséquilibré.
  • Le déverrouillage manuel du couvercle permet aux utilisateurs de l'ouvrir en cas de panne de courant et évite la perte d'échantillons.
  • Applications :
  • Biochimie
  • Microbiologie clinique
  • Préparation du prélèvement sanguin
  • Banque de sang
  • Immunologie
  • Anatomie pathologique
Spécification
Capacité 8 x 15 mL
FCR max. 4,668 x g
Vitesse max. 6,000 rpm
Réfrigéré Non
Dimensions (L x l x H) extérieures 36,6 x 29,3 x 14,8 cm
Certifications/Conformité CE, UKCA, RoHS3, WEEE
Garantie 5 ans
Puissance 93 W
Poids net 4.5 kg (9.93 lb.)
Tension 100/240 V
Couleur Bleu / gris
Type de produit Centrifugeuse de paillasse