Learn More
Descripción
- Fréquence élevée, la vitesse réglable (500 à 6 000 RPM) peut être définie en RPM ou en RCF
- Programmable avec mémoire pour jusqu’à 8 programmes
- Temps réglable (30 secondes à 60 minutes ou en continu)
- Accélération rapide et ralentissement électronique (temps de décélération de< 60 secondes)
- Spiromètre sans broyeur à contrôle numérique pour un contrôle précis de la vitesse et aucun entretien du moteur requis
- Écran numérique rétro-éclairé facile à lire
- Retrait du rotor sans outil pour un chargement et un nettoyage pratiques
- couvercle transparent/portail de vision pour permettre la vérification de la vitesse sans contact par tachomètre sans contact
- Taille du plan de travail : empreinte compact pour une utilisation dans l’espace de travail
- Les caractéristiques de sécurité aident à garantir qu’il ne fonctionnera pas lorsque le couvercle est ouvert, que l’appareil est bloqué ou que l’appareil est déséquilibre
Especificaciones
Especificaciones
| Comprend | Centrifugeuse clinique, 8 adaptateurs pour tubes, Rotor à 8 places, 24 espaceurs pour tubes, 1 adaptateur secteur à double menée avec 4 prises intermittentes |
| Capacité | 8 x 15 ml |
| FCR max. | 6 319 x g (FCE max calculé) avec un tube de 15 ml typique |
| Vitesse max. | 6,000 rpm |
| Réfrigéré | Non |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 36.6 x 29.3 x 14.8 cm |
| Alimentation électrique | 100-240 Vac, 2,5 A, 50/60 Hz |
| Garantie | garantie de 5 ans |
| Minuteur | 30 secondes à 60 minutes ou en continu |
| Ampérage | 2,5 A |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?