Learn More
Jenway™ Photomètre de flamme de qualité industrielle PFP7/C
Conçu pour une utilisation dans des applications cliniques pour la détermination du sodium, du potassium et du lithium. Le photomètre à flamme clinique Jenway™ PFP7/C est doté d’un circuit de linéarisation intégré qui permet d’afficher directement les valeurs de sodium et de potassium en mmol/l.
Marque:  Jenway™ 12655-00
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11495059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6455.00€
    5997.60€ / 1 pièces
    Économisez 457.40€
    7% de réduction
Expédition estimée: 02-02-2027
Description
  • Conçu pour les analyses cliniques
  • Fournis avec filtres Na, K, Li, Ba etCa
  • Basse température, canal unique
  • Système de sécurité contre les défaillances de flamme
  • Fonctionne avec du propane, du butane, du gaz naturel ou du GPL
  • Garantie de 3 ans
Spécification
Spécification
Photomètre de flamme clinique PFP7