Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe CLINIConic™
Code produit 10114614 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
30 x 15 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10114614 30 x 15 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10114614 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00€
    1143.00€ / 1 pièces
    Économisez 252.00€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Gérez de nombreux volumes et de nombreuses applications grâce au rotor à angle fixe Thermo Scientific™ CLINIConic™.
Optimisez vos séparations avec d’impressionnantes pentes d’accélération de 30 tubes de prélèvement sanguin ou des tubes coniques de 15 ml dans une configuration angulaire fixe avec le rotor à angles fixes Thermo Scientific™ CLINIConic™ .
Centrifugez 30 tubes de prélèvement sanguin ou des tubes coniques de 15 ml dans une configuration angulaire fixe avec d’impressionnantes pentes d’accélération pour optimiser vos applications.
Informations de commande :
Adaptateurs de tubes vendus séparément ; corps du rotor (75-003-623) et composants à commander pour compléter le système. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire CLINIConic
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 30 x 15 mL
FCR max. 4,997 x g
Vitesse max. 5 650 tr/min
Rayon (métrique) 140 mm
Longueur max. du tube 131 mm
Diamètre max. du tube 16,5 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Sorvall ST 8, Multifuge X1, Megafuge 16, Megafuge 8, SL 16 et SL 8
Angle 37°