Learn More
Clinofibrate, MedChemExpress
Code produit 16461086
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16461086 200 mg
16446216 100 mg
16438417 5 mg
16421897 50 mg
16405738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16461086 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13528
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Clinofibrate
CAS 30299-08-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H36O6
Quantité 200 mg
Synonyme S-8527
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.02 mM)
SMILES CCC(OC1=CC=C(C2(C3=CC=C(OC(CC)(C)C(O)=O)C=C3)CCCCC2)C=C1)(C)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 468.58
Poids de la formule 468.58
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism