Learn More
Traceable Minuteur numérique monocanal à pince avec étalonnage
Code produit 11828671 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
100 h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
11828671 100 h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11828671 Fournisseur Traceable Code fournisseur 0861032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20€
    21.99€ / 1 pièces
    Économisez 4.21€
    16% de réduction
En stock
Le minuteur numérique monocanal à clip avec étalonnage est un minuteur compact et portable qui se fixe à votre blouse de laboratoire ou à votre porte-documents.
  • Comprennent le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
  • La minuterie effectue un décompte en heures ou en minutes et fonctionne également comme un chronomètre.
  • Sert de pense-bête pratique pour les réunions ou les tâches.
  • L'affichage à quatre chiffres de 1/3 de pouce est facile à lire.
  • Comporte une fonction de temporisation en comptage ascendant et descendant.
  • Pèse seulement 1/2 once.
  • Il est doté d'un boîtier en ABS résistant aux produits chimiques et d'un aimant pour la fixation sur le métal.
  • Chaque produit est accompagné d'un certificat numéroté individuellement, qui garantit sa précision grâce à notre laboratoire d'étalonnage ISO/IEC 17025:2017(1750.01) accrédité par A2LA.
  • Cela indique la traçabilité des mesures aux unités SI par NIST ou d’autres instituts nationaux de métrologie (INM) reconnus qui sont signataires de l’Accord de reconnaissance mutuelle du CIPM.
  • Chaque produit est soumis à un processus de vérification rigoureux avant de pouvoir porter le nom Traceable, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent en évitant un étalonnage séparé.
Spécification
Type de produit Minuteur numérique
Plage de durée 100 h
Alarms 1 min. Bip
Précision 0,01%
Résolution 1 s
Affichage Numérique
Incréments 1 s
Nbre de canaux 1
Type de batterie Pile bouton 1,5 V
Couleur Blanc
Dimensions de l’écran 12,7 H (LCD) mm
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38,1mm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (impériale) de l’écran 0,5 in
Hauteur (métrique) 50,8mm
Hauteur (métrique) de l’écran 50,8mm
Poids (impériale) 1,5 oz
Poids (métrique) 1/2 oz
Comprend Rapport d'étalonnage traçable NIST fourni par le fabricant, aimant, clip et pile
À utiliser avec (application) La minuterie effectue un décompte en heures ou en minutes et fait également office de chronomètre.
Quantité 1 de chaque
Certifications/Conformité Traçabilité NIST