Learn More
Gilac™ Couvercle à clip pour récipient à pâte
Code produit 17988541
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Récipient à pâte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17988541 Récipient à pâte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17988541 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G179211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60€
    8.99€ / 1 pièces
    Économisez 3.61€
    28% de réduction
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le couvercle à clip pour récipient à pâte est un couvercle pour récipient à pâte de demi-taille.
  • Couvercle pour un demi-récipient à pâte.
Spécification
Type de produit Couvercle
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 400 x 300 x 30 mm
À utiliser avec (équipement) Récipient à pâte