Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes au format 384 ClipTip™
Description
Les pointes de pipette Thermo Scientific™ ClipTip™ format 384 sont conçues pour les applications de microplaques au format 384, en association avec les pipettes électroniques E1-ClipTip. Dotés d’un mécanisme innovant de fixation à embout snap and seal, les pointes de pipettes assurent une force légère grâce à un accessoire à pointe sécurisée, permettant une plus grande efficacité et une plus grande confiance dans votre travail.
- Les pointes de pipettes ClipTip sont dotées de “clips” qui permettent de les fixer en place pour une étanchéité parfaite
- Chaque fois que des pointes de pipette ClipTip sont en place, elles sont verrouillées et ne peuvent pas se dévisser, quelle que soit la pression exercée lors de l’application
- Les cônes ClipTip se clipsent fermement sur la pipette F1-ClipTip d’une simple pression sans avoir à frapper sur les cônes pour les fixer sur votre pipette
Faible rétention
- Chaque pointe de pipette ClipTip est à faible rétention pour une récupération optimale de l’échantillon
Qualité éprouvée
- Certifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Respect de l’environnement
- Le système de recharge ClipTip utilise des composants recyclés et 30 % de plastique en moins
Gamme de pointes polyvalente
- Cinq tailles au choix : 20, 50, 200, 300 et 1 000 μl
Traçabilité immédiate
- Chaque insert de cônes présente des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; le code couleur pratique permet d’associer facilement la couleur du bouchon du piston de la pipette F1-ClipTip à l’insert du portoir de cônes de pipette ClipTip correspondant
Remarque :
les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Spécification
| Description | ClipTip 384 12,5, sans filtre, non stérile, râtelier |
| Volume (métrique) | 12,5 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Longueur (impériale) | 1,18 in |
| Longueur (métrique) | 3,0 cm |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Version longue |
| Conditionnement | 10 x 384 pointes / rack |
| Afficher plus |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.