Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes spécifiques pour pipette
- Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™
-
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™
Code produit 13216249| Code produit | Volume (métrique) | Stérilité | Format | Type de pointe | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 13216249 | 20 μl | Non stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 15296293 | 12,5 μl | Non stérile | Rack | Étalon | 960 pièces |
| 15206303 | 12,5 μl | Stérile | Rack | Étalon | 960 pièces |
| 15226303 | 1250 μl | Non stérile | Rack | Faible rétention | 768 pièces |
| 15236303 | 1250 μl | Stérile | Rack | Faible rétention | 768 pièces |
| 15246303 | 1250 μl | Non stérile | Recharge | Faible rétention | 768 pièces |
| 15256303 | 1250 μl | Stérile | Recharge | Faible rétention | 768 pièces |
| 13216269 | 1000 μl | Stérile | Rack | Faible rétention | 768 pièces |
| 13206259 | 200 μl | Non stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13246259 | 300 μl | Non stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13296259 | 1000 μl | Non stérile | Rack | Faible rétention | 768 pièces |
| 13246249 | 20 μl | Stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13296249 | 50 μl | Stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13236259 | 200 μl | Stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13276259 | 300 μl | Stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13226269 | 1000 μl | Stérile | Recharge | Faible rétention | 768 pièces |
| 13236249 | 20 μl | Non stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13286249 | 50 μl | Non stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13226259 | 200 μl | Non stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13266259 | 300 μl | Non stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13206269 | 1000 μl | Non stérile | Recharge | Faible rétention | 768 pièces |
| 13226249 | 20 μl | Stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13276249 | 50 μl | Stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13216259 | 200 μl | Stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13256259 | 300 μl | Stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13266249 | 50 μl | Non stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 15942011 | 12,5 μl | Non stérile | Rack | Version longue | 960 pièces |
| 15952011 | 12,5 μl | Stérile | Rack | Version longue | 960 pièces |
| 15982011 | 300 μl | Non stérile | Rack | Version longue, Faible rétention | 768 pièces |
| 15992011 | 300 μl | Stérile | Rack | Version longue, Faible rétention | 768 pièces |
| 15902021 | 300 μl | Non stérile | Recharge | Version longue, Faible rétention | 960 pièces |
| 15912021 | 300 μl | Stérile | Recharge | Version longue, Faible rétention | 960 pièces |
-
68.05€
58.20€ / 960 pièces
Économisez 9.85€
14% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ fournissent une étanchéité parfaite de chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage innovante et unique garantissant une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de la pointe sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’elle soit éjectée volontairement.
- Les cônes pour pipettes ClipTip sont munis de 'clips', qui assurent une fixation par verrouillage pour une étanchéité parfaite. Lorsque les cônes ClipTip sont en place, ils sont parfaitement fixés et ne peuvent pas tomber, quelle que soit la pression exercée lors la mise en place. La prise des cônes ClipTip exige une pression très réduite. Il n’est pas nécessaire de forcer pour les fixer sur la pipette.
Faible rétention
- Chaque cône ClipTip est à faible rétention pour une distribution totale de l'échantillon.
- Les cônes sont certifiés sans contamination par RNase, DNase, ADN, ATP ni endotoxines.
- Le système de recharge ClipTip utilise des composants recyclés et 30% de plastique en moins.
- Choix de cinq modèles: 20, 50, 200, 300 et 1000μl
- Chaque plateau de cônes comporte des informations de lot et de volume. Un code couleur permet d’associer facilement la pipette F1-ClipTip au bon rack de cônes ClipTip.
Warranty
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Specifications
Specifications
| Description | ClipTip 20, sans filtre, non stérile, rack |
| Volume (métrique) | 20 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 1,8 in |
| Longueur (métrique) | 4,6 cm |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Faible rétention |
| Conditionnement | 10 x 96 pointes / rack |
| Code couleur | Rose |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific F1-ClipTip |
| Gamme de produits | ClipTip |
| Fit for Purpose | Prêt pour la PCR |
| Show More Show Less |