Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™
Code produit 13226259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
12,5 μl
20 μl
50 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Rack
Recharge
Type de pointe:
Faible rétention
Version longue
Version longue, Faible rétention
Étalon
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Format Type de pointe Conditionnement
13226259 200 μl Non stérile Recharge Faible rétention 960 pièces
15296293 12,5 μl Non stérile Rack Étalon 960 pièces
15206303 12,5 μl Stérile Rack Étalon 960 pièces
15226303 1250 μl Non stérile Rack Faible rétention 768 pièces
15236303 1250 μl Stérile Rack Faible rétention 768 pièces
15246303 1250 μl Non stérile Recharge Faible rétention 768 pièces
15256303 1250 μl Stérile Recharge Faible rétention 768 pièces
13216269 1000 μl Stérile Rack Faible rétention 768 pièces
13216249 20 μl Non stérile Rack Faible rétention 960 pièces
13206259 200 μl Non stérile Rack Faible rétention 960 pièces
13246259 300 μl Non stérile Rack Faible rétention 960 pièces
13296259 1000 μl Non stérile Rack Faible rétention 768 pièces
13246249 20 μl Stérile Recharge Faible rétention 960 pièces
13296249 50 μl Stérile Recharge Faible rétention 960 pièces
13236259 200 μl Stérile Recharge Faible rétention 960 pièces
13276259 300 μl Stérile Recharge Faible rétention 960 pièces
13226269 1000 μl Stérile Recharge Faible rétention 768 pièces
13236249 20 μl Non stérile Recharge Faible rétention 960 pièces
13286249 50 μl Non stérile Recharge Faible rétention 960 pièces
13266259 300 μl Non stérile Recharge Faible rétention 960 pièces
13206269 1000 μl Non stérile Recharge Faible rétention 768 pièces
13226249 20 μl Stérile Rack Faible rétention 960 pièces
13276249 50 μl Stérile Rack Faible rétention 960 pièces
13216259 200 μl Stérile Rack Faible rétention 960 pièces
13256259 300 μl Stérile Rack Faible rétention 960 pièces
13266249 50 μl Non stérile Rack Faible rétention 960 pièces
15942011 12,5 μl Non stérile Rack Version longue 960 pièces
15952011 12,5 μl Stérile Rack Version longue 960 pièces
15982011 300 μl Non stérile Rack Version longue, Faible rétention 768 pièces
15992011 300 μl Stérile Rack Version longue, Faible rétention 768 pièces
15902021 300 μl Non stérile Recharge Version longue, Faible rétention 960 pièces
15912021 300 μl Stérile Recharge Version longue, Faible rétention 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Code produit 13226259 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 94410317
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Assurez une étanchéité sûre pour chaque échantillon, grâce à ces cônes de pipettes. Une technologie de verrouillage innovante exclusive garantit une étanchéité absolue sur chaque canal et ne nécessite qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ fournissent une étanchéité parfaite de chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage innovante et unique garantissant une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de la pointe sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’elle soit éjectée volontairement.
Une étanchéité garantie grâce à une conception de verrouillage innovante
  • Les cônes pour pipettes ClipTip sont munis de 'clips', qui assurent une fixation par verrouillage pour une étanchéité parfaite. Lorsque les cônes ClipTip sont en place, ils sont parfaitement fixés et ne peuvent pas tomber, quelle que soit la pression exercée lors la mise en place. La prise des cônes ClipTip exige une pression très réduite. Il n’est pas nécessaire de forcer pour les fixer sur la pipette.
Faible rétention
  • Chaque cône ClipTip est à faible rétention pour une distribution totale de l'échantillon.
Qualité prouvée
  • Les cônes sont certifiés sans contamination par RNase, DNase, ADN, ATP ni endotoxines.
Respect de l'environnement
  • Le système de recharge ClipTip utilise des composants recyclés et 30% de plastique en moins.
Gamme polyvalente
  • Choix de cinq modèles: 20, 50, 200, 300 et 1000μl
Traçabilité
  • Chaque plateau de cônes comporte des informations de lot et de volume. Un code couleur permet d’associer facilement la pipette F1-ClipTip au bon rack de cônes ClipTip.
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Garantie
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ClipTip 200, sans filtre, non stérile, rechargeable
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Longueur (impériale) 2,2 in
Longueur (métrique) 5,6 cm
Format Recharge
Type de pointe Faible rétention
Conditionnement 10 x 96 pointes / insert (tour de recharge)
Code couleur Jaune
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Gamme de produits ClipTip
Fit for Purpose Prêt pour la PCR