Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes spécifiques pour pipette
- Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™
Code produit 15296293
| Code produit | Volume (métrique) | Stérilité | Format | Type de pointe | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15296293 | 12,5 μl | Non stérile | Rack | Étalon | 960 pièces |
| 15206303 | 12,5 μl | Stérile | Rack | Étalon | 960 pièces |
| 15226303 | 1250 μl | Non stérile | Rack | Faible rétention | 768 pièces |
| 15236303 | 1250 μl | Stérile | Rack | Faible rétention | 768 pièces |
| 15246303 | 1250 μl | Non stérile | Recharge | Faible rétention | 768 pièces |
| 15256303 | 1250 μl | Stérile | Recharge | Faible rétention | 768 pièces |
| 13216269 | 1000 μl | Stérile | Rack | Faible rétention | 768 pièces |
| 13216249 | 20 μl | Non stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13206259 | 200 μl | Non stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13246259 | 300 μl | Non stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13296259 | 1000 μl | Non stérile | Rack | Faible rétention | 768 pièces |
| 13246249 | 20 μl | Stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13296249 | 50 μl | Stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13236259 | 200 μl | Stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13276259 | 300 μl | Stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13226269 | 1000 μl | Stérile | Recharge | Faible rétention | 768 pièces |
| 13236249 | 20 μl | Non stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13286249 | 50 μl | Non stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13226259 | 200 μl | Non stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13266259 | 300 μl | Non stérile | Recharge | Faible rétention | 960 pièces |
| 13206269 | 1000 μl | Non stérile | Recharge | Faible rétention | 768 pièces |
| 13226249 | 20 μl | Stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13276249 | 50 μl | Stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13216259 | 200 μl | Stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13256259 | 300 μl | Stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 13266249 | 50 μl | Non stérile | Rack | Faible rétention | 960 pièces |
| 15942011 | 12,5 μl | Non stérile | Rack | Version longue | 960 pièces |
| 15952011 | 12,5 μl | Stérile | Rack | Version longue | 960 pièces |
| 15982011 | 300 μl | Non stérile | Rack | Version longue, Faible rétention | 768 pièces |
| 15992011 | 300 μl | Stérile | Rack | Version longue, Faible rétention | 768 pièces |
| 15902021 | 300 μl | Non stérile | Recharge | Version longue, Faible rétention | 960 pièces |
| 15912021 | 300 μl | Stérile | Recharge | Version longue, Faible rétention | 960 pièces |
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27964" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ fournissent une étanchéité parfaite de chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage innovante et unique garantissant une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de la pointe sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’elle soit éjectée volontairement.
Caractéristiques :
- Les pointes de pipette ClipTip sont dotés de “clips” qui permettent de les fixer en place pour une étanchéité parfaite
- Chaque fois que des pointes pour pipettes ClipTip sont en place, ils sont verrouillés et ne peuvent pas se dévisser, quelle que soit la pression exercée lors de l’application
- Pointe ClipTip qui se clipse fermement sur la pipette F1-ClipTip d’une simple pression sans avoir à marteler les pointes sur votre pipette
Faible rétention
- Chaque pointe de pipette ClipTip est à faible rétention pour une récupération optimale de l’échantillon
Qualité éprouvée
- Certifiés exempts de contamination par RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Respect de l’environnement
- Système de recharge ClipTip qui utilise des composants recyclés et 30 % de plastique en moins
Gamme de pointes polyvalente
- Vous avez le choix entre cinq tailles : 20, 50, 200, 300 et 1 000 μl
Traçabilité immédiate
- Chaque insert de pointe possède des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; le code couleur pratique permet d’associer facilement la couleur du bouchon du piston de la pipette F1-ClipTip à l’insert de portoir de pointes pour pipettes ClipTip correspondant
Remarque :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Garantie
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Spécification
| Description | ClipTip 12,5, non stérile |
| Volume (métrique) | 12,5 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Longueur (impériale) | 1,18 in |
| Longueur (métrique) | 3,0 cm |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Étalon |
| Conditionnement | 10 x 96 pointes / rack |
| Code couleur | Rose |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
| Gamme de produits | ClipTip |
| Fit for Purpose | Prêt pour la PCR |
| Afficher plus Afficher moins |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.