Learn More
MedChemExpress Clofarabine
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 303.68 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 98.05% |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (164.65 mM) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 123318-82-1 |