Learn More
Clofarabine, TRC
Code produit 18092940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18092940 100 mg 100mg
17989849 10 mg 10mg
18050640 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18092940 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC586890100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123318-82-1
Formule moléculaire C10 H11 Cl F N5 O3
Poids moléculaire (g/mol) 303.68
Synonyme 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)adenine, Clofarabine, Clofarex, Clolar, Evoltra
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-chloropurine-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-ol
SMILES Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3F
Spécification
Nom chimique ou matériau Clofarabine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H11ClFN5O3/c11-10-15-7(13)5-8(16-10)17(2-14-5)9-4(12)6(19)3(1-18)20-9/h2-4,6,9,18-19H,1H2,(H2,13,15,16)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1
Poids de la formule 303.0534