Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clofazimine, 98 %
Code produit 15771779 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15771779 1 g 1g
15758817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15771779 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461760010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2030-63-9 | C27H22Cl2N4 | 473.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2030-63-9
Formule moléculaire C27H22Cl2N4
Poids moléculaire (g/mol) 473.4
Clé InChI WDQPAMHFFCXSNU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2794
ChEBI CHEBI:3749
Spécification
Nom chimique ou matériau Clofazimine
Point de fusion 219°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene,slightly soluble in ether,acetone,ethyl acetate
Poids de la formule 473.4
Pourcentage de pureté 98%