Learn More
Clofazimine, TRC
Code produit 17900095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17900095 50 mg 50mg
17920005 500 mg 500mg
17909864 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17900095 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC32430050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2030-63-9
Formule moléculaire C27 H22 Cl2 N4
Poids moléculaire (g/mol) 473.4
Synonyme Clofazimine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-[(1-methylethyl)imino]-3,5-dihydrophenazin-2-amine, 2-Phenazinamine, N,5-bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-[(1-methylethyl)imino]-, Phenazine, 3-(p-chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)- (6CI,7CI,8CI), N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-[(1-methylethyl)imino]-2-phenazinamine, 2-(4-Chloroanilino)-3-isopropylimino-5-(4-chlorophenyl)-3,5-dihydrophenazine, 2-p-Chloroanilino-5-p-chlorophenyl-3,5-dihydro-3-isopropyliminophenazine, 3-(p-Chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)phenazine, B 663, B 663 (pharmaceutical), Chlofazimine, G 30320, Hansepran, Lampren, Lamprene, NSC 141046
Nom IUPAC N,5-bis(4-chlorophényl)-3-propane-2-ylimimphénazine-2-amine
SMILES CC(C)N=C1C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
Spécification
Nom chimique ou matériau Clofazimine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3
Poids de la formule 472.1222