Learn More
Clofentezine-d8, TRC
Code produit 30368367
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368367 2.5 mg 2.50mg
30354337 10 mg -
30366069 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30368367 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5856162.5MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2732862-38-1
Formule moléculaire C14 D8 Cl2 N4
Poids moléculaire (g/mol) 311.2
Synonyme 3,6-bis(2-chlorophenyl-3,4,5,6-D8)-1,2,4,5-Tetrazine
Nom IUPAC 3,6-bis(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuterio-phenyl)-1,2,4,5-tetrazine
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Cl)c1[2H])c2nnc(nn2)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Clofentezine-d8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H8Cl2N4/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-17-19-14(20-18-13)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Poids de la formule 310.0628
Pourcentage de pureté >95%