Learn More
Clofibrate, MedChemExpress
Code produit 16492119
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492119 1 g
16480858 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16492119 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0287
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Clofibrate is an agonist of PPAR, with EC50s of 50 μM, ∼500 μM for murine PPARα and PPARγ, and 55 μM, ∼500 μM for human PPARα and PPARγ, respectively.
Clofibrate is an agonist of PPAR, with EC50s of 50 μM, ∼500 μM for murine PPARα and PPARγ, and 55 μM, ∼500 μM for human PPARα and PPARγ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Clofibrate
CAS 637-07-0
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H15ClO3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.03 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 242.7
Poids de la formule 242.7
Pourcentage de pureté 99.54%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism