Learn More
Clofibrate, Tocris Bioscience™
Code produit 18742574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18742574 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18742574 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 0824/1G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
PPAR agonist
PPAR agonist (EC50 values are 50, 500 and > 100 μM at PPARα, PPARγ and PPARδ respectively). Antihyperlipoproteinemic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clofibrate
CAS 637-07-0
Formule moléculaire C12H15ClO3
Numéro MDL MFCD00000615
Quantité 1 g
Synonyme clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul
Clé InChI KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1
Nom IUPAC ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 242.70
CID PubChem 2796
ChEBI CHEBI:3750
Poids de la formule 242.702
Pourcentage de pureté >98%
Gamme de produits Tocris