Learn More
Clofibrate, TRC
Code produit 30364464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364464 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364464 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5869101G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl clofibrate
CAS 637-07-0
Formule moléculaire C12 H15 Cl O3
Quantité 1 g
Synonyme Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid ethyl ester, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, AY 61123, Abitrate, Amotril, Anparton, Apolan, Arteriosan, Artevil, Ateculon, Ateriosan, Atheropront, Atromid S, Atromidin, Azionyl, Bioscleran, CPIB, Cartagyl, Claripex, Claripex CPIB, Clobren SF, Clofibrat, Clofibrate, Clofinit, ECPIB, EPIB, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl clofibrate, Ethyl p-chlorophenoxyisobutyrate, Ethyl α-(4-chlorophenoxy)-α-methylpropionate, Ethyl α-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl α-(p-chlorophenoxy)-α-methylpropionate, Ethyl α-(p-chlorophenoxy)isobutyrate, Hyclorate, ICI 28257, Lipavil, Lipavlon, Lipomid, Liprinal, Miscleron, Misclerone, NSC 79389, Neo-Atromid, Normet, Normolipol, Recolip, Regelan, Serotinex, Sklerepmexe, Sklero-Tablinene, Sklerolip, Skleromexe, Ticlobran, Xyduril, p-Chlorophenoxyisobutyric acid ethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC 2-(4-chlorophénoxy)-2-méthylpropanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 242.7
Poids de la formule 242.071