Learn More
Clomiphene N-Oxide, TRC
Code produit 30133882
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133882 100 mg 100mg
17940685 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133882 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC587040100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97642-74-5
Formule moléculaire C26 H28 Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 421.96
Synonyme 2-[4-(2-Chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine N-Oxide, Clomifenoxide
Nom IUPAC 2-[4-[(E)-2-chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethylethanamine oxide
SMILES CC[N+]([O-])(CC)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\Cl)/c2ccccc2)\c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Clomiphene N-Oxide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-3-28(29,4-2)19-20-30-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3/b26-25+
Poids de la formule 421.1809