Learn More
Chlorhydrate de clomipramine-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Clomipramine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1189882-28-7 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C19H17D6ClN2 • HCl |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-(dimethyl-d6)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine Hydrochloride, 3-Chloro-5-[3-(dimethylamino-d6)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine Hydrochloride, Chlorimipramine-d6 Hydrochloride, Anafranil-d6, Clomicalm-d6 |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl)C([2H])([2H])[2H].Cl |
| Nom IUPAC | 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N-bis(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 320.893646 |
| Afficher plus |