Learn More
Clomipramine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488316
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité
16488316 100 mg
16432146 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16488316 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0457
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Clomipramine (Chlorimipramine) hydrochloride is a potent 5-HT reuptake blocker with the IC50 value of 1.5 nM. Clomipramine hydrochloride is a tricyclic antidepressant that can be used for the research of depression and obsessive compulsive disorder (OCD).
Clomipramine (Chlorimipramine) hydrochloride is a potent 5-HT reuptake blocker with the IC50 value of 1.5 nM. Clomipramine hydrochloride is a tricyclic antidepressant that can be used for the research of depression and obsessive compulsive disorder (OCD).
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Clomipramine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 17321-77-6
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H24Cl2N2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme Chlorimipramine hydrochlorideG-34586 hydrochlorideNSC-169865 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (142.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (142.32 mM)
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC(Cl)=CC=C2CCC3=C1C=CC=C3.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 351.31
Poids de la formule 351.31
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.