Learn More
Clomipramine hydrochloride
Code produit 15424869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424869 1 g 1g
15434869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424869 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62485.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Potent, selective 5-HT uptake blocker | CAS: 17321-77-6 | C19H24Cl2N2 | 351.315 g/mol
Potent, selective 5-HT uptake blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17321-77-6
Formule moléculaire C19H24Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 351.315
Numéro MDL MFCD00069234
Clé InChI WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj
CID PubChem 68539
ChEBI CHEBI:3755
Nom IUPAC 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Clomipramine hydrochloride
Point de fusion 189°C to 190°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Merck Index 14,2387
Poids de la formule 351.32
Forme physique Powder
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Clomipramine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Clomipramine hydrochloride