Learn More
Chlorhydrate de clomipramine, TRC
Code produit 30132645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132645 100 mg 100mg
17944455 1 g 1g
17983295 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132645 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC587050100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17321-77-6
Formule moléculaire C19 H23 Cl N2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 351.31
Synonyme 5H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 3-Chloroimipramine hydrochloride, Anafranil, Anaphranil, Anatranil, Chlorimipramine hydrochloride, Chloroimipramine monohydrochloride, Clomipramine hydrochloride
Nom IUPAC 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-yl)-N,N-diméthylpropane-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Clomipramine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 350.1317
Pourcentage de pureté >95%