Learn More
STEMCELL Technologies ClonaCell™-HY Medium E
Descrizione
- ClonaCell™-HY Medium E is a serum-containing, nutritionally rich liquid medium optimized for hybridoma expansion after hypoxanthine, aminopterin, thymidine (HAT) selection
- The medium contains hypoxanthine and thymidine (HT) and is used to wean hybridomas off aminopterin used during the selection process
- This medium has been verified for use in mouse and rat hybridoma development and monoclonal antibody production and reportedly is compatible for production, cloning, and expansion of hybridomas using lymphocytes from a variety of host animals including human, mouse, rat, and hamster
- ClonaCell™-HY Medium E has proven effective for subcloning and stabilization of unstable hybridoma cell lines
Specifica
Specifica
| Type de cellule | Hybridomes |
| À utiliser avec (application) | Cell Culture; Hybridoma Generation |
| Quantité | 500 ml |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?