Learn More
Thermo Scientific™ Kit de clonage par PCR CloneJET™ avec cellules compétentes DH10B
Product Code. 16498299 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
20
40
Unit Size:
20 réactions
40 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nbre de réactions unitSize
16498299 20 20 réactions
16354118 40 40 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16498299 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. K123120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    262.65€ / 20 réactions
    Économisez 26.35€
    9% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un système perfectionné de sélection positive pour un clonage extrêmement efficace de produits PCR générés avec tout ADN polymérase thermostable. Tout fragment d’ADN à extrémités franches ou adhérentes peut être cloné.
  • Ce forfait comprend CloneJET Kit de clonage PCR (20 ou 40 réactions) et DH10B Cellules compétentes optimisées pour une utilisation avec le kit et pouvant être directement transformées avec le produit de ligation
CloneJET Kit de clonage PCR
Un système de sélection positive avancé pour le clonage à haute efficacité des produits PCR générés avec n'importe quelle ADN polymérase thermostable. Tout fragment d’ADN à extrémités franches ou adhérentes peut être cloné. Le kit fonctionne bien avec des fragments d’ADN phosphorylés et non phosphorylés. La ligature dans le vecteur de sélection positive inclus ne prend que cinq minutes, et son rendement est de plus de 99 % de clones recombinants. Les produits PCR à extrémités franches générés avec une enzyme corrective sont ligaturés directement dans le vecteur de clonage.
Les produits PCR générés soit avec des ADN polymérases sans activité corrective soit avec des mélanges d’ADN polymérases doivent être débarrassés des extrémités avant la ligature dans une réaction de cinq minutes grâce à l’enzyme de coupe franche d’ADN, thermostable, fournie avec le kit. DH10B Les cellules compétentes sont optimisées pour être utilisées avec ce kit et peuvent être directement transformées avec le produit de ligation.
Contient le nouveau vecteur de clonage à sélection positive prêt à l’emploi pJET1.2/blunt. Le vecteur contient un gène d’enzyme de restriction létale qui est perturbé par ligature d’un insert d’ADN dans le site de clonage. Résultat : seules les cellules bactériennes avec plasmides recombinants sont capables de former des colonies. Les molécules re-circularisées du vecteur pJET1.2/blunt auxquelles il manque un insert expriment une enzyme de restriction létale qui tue la cellule E. coli hôte après transformation. Cette sélection positive accélère de façon radicale le processus d’analyse des colonies et élimine les coûts supplémentaires liés à la sélection bleu / blanc.
  • Rapide : clonage par PCR en cinq minutes seulement
  • Efficacité maximale : 99 % de clones positifs
  • Pas de bruit de fond de clonage : vecteur à sélection positive
  • Polyvalent : idéal pour le clonage des extrémités franches ou adhérentes
  • Économique : pas de sélection coûteuse de bleu / blanc
Applications :
  • Clonage de produits PCR à extrémité franche ou à extrémité 3’ dA jusqu’à 10 kb
  • Clonage de fragments d’ADN générés par des enzymes de restriction
  • Séquençage d’ADN cloné
  • Transcription in vitro et in vivo d’inserts clonés à partir du promoteur T7
DH10B Cellules compétentes
Cellules E. coli à haute efficacité et chimiquement compétentes. Le DH10B Cette souche est adaptée au clonage d'ADN contenant de la méthylcytosine et de la méthyladénine, permettant ainsi un clonage efficace de l'ADN génomique procaryote et eucaryote. Ces cellules sont idéales pour la construction de bibliothèques d’ADNc à l’aide de vecteurs dérivés de plasmides. Génotype : F – mcrAΔ (mrr-hsdRMS-mcrBC)φ 80lacZ ΔM15Δ lacX74 recA1 endA1 araD139Δ (ara-leu)7697 galU galKλ – rpsL(StrR) nupG.
  • Efficacité de transformation élevée : > 1x109 ufc/μADN pUC19
  • Convient aux applications de clonage courantes et à haut débit
  • Deux réactions pratiques par emballage de flacons
  • Le milieu S.O.C. Milieu de croissance inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Glace sèche (-80°C)
Description Souche bactérienne / de levure : DH10B
À utiliser avec (application) Clonage (PCR aux extrémités tronquées, enzyme de restriction / MCS)
Nbre de réactions 20