Learn More
Clopidol, MedChemExpress
Code produit 16412256
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16412256 500 mg
16408606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16412256 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1088
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Clopidol (WR-61112) is an anticoccidial agent which is used as feed additive to control coccidiosis in chickens. Clopidol inhibits the sporulation of Eimeria tenella oocysts.
Clopidol (WR-61112) is an anticoccidial agent which is used as feed additive to control coccidiosis in chickens. Clopidol inhibits the sporulation of Eimeria tenella oocysts.
Spécification
Nom chimique ou matériau Clopidol
Forme physique Solid
CAS 2971-90-6
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H7Cl2NO
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme WR-61112
Informations sur la solubilité 0.1 M NaOH : 26 mg/mL (135.39 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with NaOH) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC1=C(Cl)C(C)=NC(C)=C1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 192.04
Poids de la formule 192.04
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research