Learn More
Clopidol, TRC
Code produit 30138481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138481 10 g 10g
17962235 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138481 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC58728510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2971-90-6
Formule moléculaire C7 H7 Cl2 N O
Poids moléculaire (g/mol) 192.04
Synonyme 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-hydroxypyridine, 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, Pharmcoccid 10, WR 61112
Nom IUPAC 3,5-dichloro-2,6-diméthylpyridine-4-ol
SMILES Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Clopidol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
Poids de la formule 190.9905
Pourcentage de pureté >95%