Learn More
Cloprostenol sodium salt, MedChemExpress
Code produit 16462986
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462986 25 mg
16435156 100 mg
16424198 10 mg
16406917 5 mg
16400547 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16462986 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY108415
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Cloprostenol sodium salt (ICI 80996 sodium salt) is a potent synthetic prostaglandin analogue, acts as a luteolytic agent, and is a PGF2α receptor agonist.
Cloprostenol sodium salt (ICI 80996 sodium salt) is a potent synthetic prostaglandin analogue, acts as a luteolytic agent, and is a PGF2α receptor agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cloprostenol sodium salt
CAS 55028-72-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H28ClNaO6
Quantité 25 mg
Synonyme ICI 80996 sodium salt
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 150 mg/mL (335.65 mM)
SMILES O=C(O[Na])CCC/C=C\C[C@H]1[C@H](/C=C/[C@H](O)COC2=CC=CC(Cl)=C2)[C@@H](O)C[C@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 446.9
Poids de la formule 446.9
Pourcentage de pureté 98.95%
Qualité Research
Forme physique Solid