Learn More
Cloquintocet-mexyl, MedChemExpress
Code produit. 16482296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Code produit. 16482296
Marque: Medchem Express HYB2024
MedChemExpress Cloquintocet-mexyl is a herbicide, used to control coarse annual grass of the family poaceae (gramineae).
Cloquintocet-mexyl is a herbicide, used to control coarse annual grass of the family poaceae (gramineae).
Spécification
Nom chimique ou matériau Cloquintocet-mexyl
CAS 99607-70-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H22ClNO3
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 68 mg/mL (202.48 mM)
SMILES O=C(OC(C)CCCCC)COC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 335.83
Poids de la formule 335.83
Pourcentage de pureté 99.84%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.