Learn More
Closantel, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Closantel |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30) |
| Poids de la formule | 661.8522 |
| Pourcentage de pureté | >95% |