Learn More
Closantel, TRC
Code produit 30135698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135698 500 mg 500mg
30135186 1 g 1g
30040475 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135698 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC587393500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57808-65-8
Formule moléculaire C22 H14 Cl2 I2 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 663.07
Synonyme N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel, Clozantin, NSC 335306, Seponver, Zycloz
Nom IUPAC N-[5-chloro-4-[(4-chlorophényl)-cyanométhyl]-2-méthylphényl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide
SMILES Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3O
Spécification
Nom chimique ou matériau Closantel
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)
Poids de la formule 661.8522
Pourcentage de pureté >95%