Learn More
Buerkle™ Seau de contrôle Close-it™
Code produit 11873372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11873372 Jaune 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11873372 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53030014
En stock
Les étiquettes Close-it présentent une structure en sandwich (aluminium / papier) et scellent hermétiquement les conteneurs avec une barrière de vapeur. Les joints de contrôle Buerkle™ Close-it™ adhèrent fermement à la plupart des surfaces du récipient, même à celles enduites de poudre fine, ou à celles qui sont légèrement humides ou même congelées là où les étiquettes conventionnelles ou le ruban adhésif ne collent pas.
Les étiquettes Close-it présentent une structure en sandwich (aluminium / papier) et scellent hermétiquement les conteneurs avec une barrière de vapeur. Close-it adhère fermement à la plupart des surfaces du récipient, même à celles enduites de poudre fine, ou à celles qui sont légèrement humides ou même congelées là où les étiquettes conventionnelles ou le ruban adhésif ne collent pas.
  • Close-it - taille standard 95 x 95 mm
  • Fournis en rouleaux pratiques, 500 étiquettes par rouleau
  • Les perforations croisées permettent à chaque étiquette d’être détachée proprement et individuellement du rouleau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Format Label
Matériau Aluminium, Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Front
Type de produit Sceau de contrôle
Stérilité Non-sterile
Afficher le texte Fill-In Fields
Dimensions (L x l) 95 x 95 mm
Longueur (impériale) 3.74 in.
Longueur (métrique) 95 mm
Largeur (impériale) 3.74 in.
Largeur (métrique) 95 mm