Description
- Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
- L’adhésif est conforme aux directives européennes pour les denrées alimentaires.
- Couche de barrière en aluminium
- Convient à l’échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des additifs alimentaires, même des produits congelés – En bref, convient pour toutes les applications pour lesquelles la propreté est particulièrement importante.
- Conforme aux directives de la FDA
- Particulièrement adapté aux industries alimentaire et pharmaceutique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA |
| Description | Sceau de contrôle Close-it food |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Aluminium, Papier traité avec des huiles non saturées |
| Côtés imprimables | Front |
| Type de produit | Sceau de contrôle |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher le texte | Oui |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des additifs alimentaires |
| Quantité | 500/rouleau |
| Afficher plus |
également disponible pour la nourriture& secteur pharmaceutique (avec adhésif certifié)