Learn More
Buerkle™ Seau de contrôle Close-it™
Code produit 11887043 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Dimensions (L x l):
95 x 95 mm
95 x 95 mm
150 x 150 mm
150 x 150 mm
Afficher le texte:
Imprimé
Non imprimé
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Afficher le texte unitSize
11887043 Bleu 150 x 150 mm Non imprimé 250 pièces
11883372 Noir 95 x 95 mm Imprimé 500 pièces
11883352 Rouge 95 x 95 mm Imprimé 500 pièces
11807702 Bleu 95 x 95 mm Imprimé 500 pièces
11893352 Vert 95 x 95 mm Imprimé 500 pièces
11893372 Blanc 95 x 95 mm Non imprimé 500 pièces
11897043 Noir 150 x 150 mm Imprimé 250 pièces
11867043 Rouge 150 x 150 mm Imprimé 250 pièces
11817053 Blanc 150 x 150 mm Non imprimé 250 pièces
11896983 Jaune 150 x 150 mm Imprimé 250 pièces
11877043 Vert 150 x 150 mm Imprimé 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11887043 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53031015
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez toute perte d’échantillon grâce à ces étiquettes de scellage adhésives. Les étiquettes de scellage et de contrôle Buerkle™ Close-it™ ont été mises au point pour prévenir la perte d’échantillon à travers les trous créés par les lances d’échantillonnage. Ces étiquettes présentent une structure en sandwich (aluminium / papier) et scellent hermétiquement les conteneurs (étanches à la vapeur).
  • Empêche les poudres hygroscopiques de s’agglutiner ensemble
  • Fournit des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui / non, nom du testeur, etc.)
  • Disponible en différentes couleurs avec impression en rouge, bleu, vert, jaune, noir, neutre, sans impression en blanc
  • Les produits Close-it sont inscriptibles au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
  • L’arrière de l’étiquette est revêtu d’un adhésif puissant
  • Colle fermement à la plupart des récipients commerciaux, même aux surfaces enduites de poudre fine, légèrement humides ou même congelées
  • Fournies en rouleaux pratiques
  • Les perforations croisées permettent de séparer chaque étiquette du rouleau individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Joint de contrôle maximal
Couleur Bleu
Matériau Aluminium, Papier traité avec des huiles non saturées
Type de produit Sceau de contrôle
Afficher le texte Non imprimé
À utiliser avec (application) Échantillonnage, destiné à fournir des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui/non, nom du testeur, etc.)
Quantité 500/rouleau
Dimensions (L x l) 150 x 150 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 95 mm
Hauteur (métrique) 95 mm
Afficher plus Afficher moins
également disponible pour la nourriture& secteur pharmaceutique (avec adhésif certifié)