Description
- Pour une taille standard Close-it de 95 x 95 mm ou une taille maximale Close-it de 150 x 150 mm
- Assure un stockage sûr et un retrait simple des étiquettes
- Il est facile d’écrire sur les étiquettes en raison de la plaque de marquage
Specifications
Specifications
| Type de produit | Distributeur d’étiquettes |
| Couleur | Silver |
| Dimensions (L x l) | 150 x 150 mm |
| Capacité | Labels |
| Matériau | Aluminium |
| Mounting | Freestanding |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Open Top and Front |
| À utiliser avec (équipement) | Close-it Étiquettes de taille maxi |
| Dimensions | Maxi |