Learn More
Buerkle™ Rouleau Close-it™
Code produit 11941431 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 x 95 mm
50 x 150 mm
Description:
Denrées alimentaires
Étalon
Conditionnement:
1 ROLL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Description unitSize
11941431 50 x 150 mm Étalon 1 ROLL
11961431 50 x 95 mm Denrées alimentaires 1 ROLL
11931431 50 x 95 mm Étalon 1 ROLL
11971431 50 x 150 mm Denrées alimentaires 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11941431 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53031017
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La bande Buerkle™ Close-it™ est fixée sur les bases les plus diverses, où l’effet de colle de la bande adhésive normale atteint rapidement sa capacité maximale.
  • Personnalisable
  • Différentes conceptions
  • Pour des trous plus grands ou des déchirures plus longues dans des récipients
  • Destiné à une utilisation universelle
  • Étiqueté avec de l’encre permanente
  • Verrouille l’ép
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Étalon
Couleur Blanc
Printable Sides Impression unilatérale
Type de produit Sceau de contrôle
À utiliser avec (application) Pour des trous plus grands ou des déchirures plus longues dans des récipients
Quantité 1 rouleau
Dimensions (LxW) 50 x 150 mm
Longueur (métrique) 50 m
Largeur (métrique) 150 mm
également disponible pour la nourriture& secteur pharmaceutique (avec adhésif certifié)